Learn More
Sampling Systems™ Aguja de acero inoxidable
Código de producto. 17932112 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
145 mm
147 mm
Modelo:
Curvado
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
17932112 145 mm Curvado cada uno
17972012 147 mm Recto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932112 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A640140
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Esta gama de agujas de acero inoxidable facilita la manipulación de materiales pequeños y complejos.
  • Se puede utilizar para recoger objetos pequeños o realizar disecciones.
  • Disponible con extremo recto o extremo curvo.
  • Fabricado en una sola pieza y se puede limpiar fácilmente después de su uso.
  • La punta afilada es ideal para usar en trabajos de laboratorio y producción.
Especificaciones
Tipo de producto Aguja de disección
Color Plata
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Modelo Curvado
Longitud (imperial) 5,7 in
Longitud (métrico) 145 mm