Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa N2 de acero inoxidable
Código de producto. 11757889
Change view
Click to view available options
Tipo:
Caudalímetro de masa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11757889 Caudalímetro de masa cada uno
1 options
Código de producto. 11757889
Marca: Aalborg™ GFC17AVAL6C0/3NC09SS
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de masa
Exactitud ± 5%
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración NIST
Intervalo de caudal De 0 a 5 LPM
Detalles de la fuente de alimentación 12 V a 200 mA máx
Precisión ±1,5 %
Báscula Escala completa
Temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C