Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Ranura Multinivel de Acero Inoxidable
Código de producto. 15252760 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Capacidad (métrico):
45 mL
110 mL
190 mL
300 mL
370 mL
750 mL
1000 mL
1300 mL
Diámetro (métrico):
25 mm
40 mm
Incluye:
3 Ranuras
3 ranuras, 1 botella, 1 adaptador
4 Ranuras
4 ranuras, 1 botella, 1 adaptador
5 Ranuras
5 ranuras, 1 botella, 1 adaptador
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Incluye unitSize
15252760 300 mm 45 mL 25 mm 3 Ranuras cada uno
15879221 1000 mm 750 mL 40 mm 3 Ranuras cada uno
15809221 600 mm 110 mL 25 mm 3 Ranuras cada uno
15819221 600 mm 190 mL 25 mm 4 ranuras, 1 botella, 1 adaptador cada uno
15829221 1500 mm 300 mL 25 mm 5 ranuras, 1 botella, 1 adaptador cada uno
15839221 600 mm 110 mL 25 mm 3 ranuras, 1 botella, 1 adaptador cada uno
15879211 1000 mm 190 mL 25 mm 4 Ranuras cada uno
15889211 1500 mm 300 mL 25 mm 5 Ranuras cada uno
15889221 1500 mm 1000 mL 40 mm 4 Ranuras cada uno
15899211 2000 mm 370 mL 25 mm 5 Ranuras cada uno
15899221 2000 mm 1300 mL 40 mm 4 Ranuras cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15252760 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1210A300
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en acero inoxidable robusto, lo que lo hace adecuado para el muestreo de polvos de flujo libre, gránulos e incluso polvos ligeramente cohesivos. El Tomamuestras de Ranura Multinivel de Acero Inoxidable Sampling Systems™ es para tomar una muestra transversal de gran volumen de un contenedor.
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Sección transversal (muestra compuesta)
  • Adecuado para tomar muestras de gran volumen
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de Ranura
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye 3 Ranuras
Capacidad (métrico) 45 mL
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 300 mm