Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Mortero de acero inoxidable
Código de producto. 10584522
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
330 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10584522 330 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10584522 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 5401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    113.65€ / paquete de 1
    Ahorro 18.35€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Specifications
Diámetro interior (métrico) 125mm
Diámetro exterior (métrico) 135mm
Tipo de producto Mortero
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 80mm
Incluye Mano de mortero
Capacidad (métrico) 330 mL