Learn More
Amsta Rostfritt Espejo de acero inoxidable de acero inoxidable con agujeros para tornillos
Código de producto. 30284890
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
400 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30284890 400 x 600 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30284890 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 50670400x600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    111.90€ / paquete de 1
    Ahorro 19.10€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Espejo de acero inoxidable de máxima calidad con agujeros para tornillos de 400 mm x 600 mm. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 400 x 600 mm
Forma Rectangulares
Material Acero
Tipo de producto Espejo de seguridad