Learn More
Swann-Morton™ Hoja de cuchilla para injertos de piel de acero inoxidable
Código de producto. 12363680
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
N.º SG3
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12363680 N.º SG3 paquete de 20
1 options
Código de producto. 12363680 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 2201
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Order Info
Tamaño
Specifications
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Hoja de cuchilla para injertos de piel
Para utilizar con (aplicación) Desbridamiento de heridas relacionadas con quemaduras en zonas de grandes accidentes y desastres naturales
Tamaño N.º SG3
Para utilizar con (equipo) Se ajusta a los mangos n.º 3 graduado, n.º 3L, n.º 5B, n.º 7, n.º 9, n.º B3 y n.º B3L
Esterilidad Estériles
Cantidad 20/Paq.