Learn More
Sampling Systems™ Minitambores de acero inoxidable sin abrazaderas de palanca
Código de producto. 15899661 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
12,5 L
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15899661 1 L cada uno
15839671 2 L cada uno
15849671 3 L cada uno
15859671 5 L cada uno
15869671 6 L cada uno
15879671 8 L cada uno
15809671 10 L cada uno
15819671 12,5 L cada uno
15829671 15 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15899661 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A4341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    249.64€ / paquete de 1
    Ahorro 6.36€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Estos minitambores sin abrazaderas de palanca son excelentes recipientes multiuso para una amplia variedad de aplicaciones en el laboratorio.
  • Fabricado en acero inoxidable resistente de grado 304.
  • Interior sin grietas
  • Tapa rebajada con ajuste preciso
  • Incluye un asa de transporte oscilante.
  • Fondo plano con anillo de canto para proporcionar mayor protección
  • Disponible con una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades específicas
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de producto Mini tambor
Tipo de tapón Tapa rebajada
Capacidad (métrico) 1 L
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento multiuso
Material Acero inoxidable
Incluye Asa oscilante
Altura (métrico) 155 mm
Diámetro exterior (métrico) 100 mm