Learn More
Bochem™ Tijeras de microscopía de acero inoxidable
Código de producto. 10218610
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
115 mm
Blade Style:
Doblado
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Blade Style unitSize
10218610 100 mm Doblado cada uno
10065090 100 mm Recto cada uno
10112511 115 mm Recto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10218610 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 4071
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable. Bochem™ Las tijeras de microscopio de acero inoxidable vienen en tres tipos de mango.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Tres tipos: redondo-redondo, afilado-redondo, afilado-afilado
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras de microscopía
Blade Style Doblado
Longitud (métrico) 100 mm
Material Acero inoxidable
Estilo de punta Afilada/afilada