Learn More
Bochem™ Tijeras de microscopía de acero inoxidable
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Tres tipos: redondo-redondo, afilado-redondo, afilado-afilado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tijeras de microscopía |
| Blade Style | Recto |
| Longitud (métrico) | 115 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Estilo de punta | Afilada/afilada |