Learn More
Buerkle™ MicroSampler V4A
Código de producto. 10278030
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
55 cm
85 cm
120 cm
Diámetro de la parte superior exterior (métrico):
12 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro de la parte superior exterior (métrico) unitSize
10278030 55 cm 12 mm 1 PCS
10741401 85 cm 12 mm cada uno
11803382 120 cm 12 mm 1 PCS
10571731 55 cm 25 mm 1 PCS
10411921 85 cm 25 mm 1 PCS
10412111 120 cm 25 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10278030 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53071055
Controle sus entornos críticos
Usar código promocional 28022
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MicroSampler Buerkle™ V4A, diseñado para el muestreo de pequeñas cantidades de polvo.
  • Muestreo puntual
  • Hay varias longitudes y volúmenes disponibles
  • Las llaves de paso se pueden retirar para facilitar la limpieza
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
  • Esterilizable
  • Hay puntas adicionales disponibles en diferentes tamaños
  • Puede muestrearse de forma fácil, rápida y limpia desde diferentes profundidades de muestreo desde sacos o contenedores
  • Las puntas del MicroSampler son intercambiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto MicroSampler
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de punta Punto
Para utilizar con (aplicación) Diseñados para el muestreo de pequeñas cantidades de polvo
Para utilizar con (equipo) Cabezales de 0,2 ml, 0,5 ml y 1 ml
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 55 cm
Solicite el cabezal por separado.