Learn More
Endecotts™ Tamiz de malla de acero inoxidable - ISO
Código de producto. 15810225
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
106 μm
180 μm
250 μm
400 μm
600 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
15810225 250 μm cada uno
15890215 106 μm cada uno
15800225 180 μm cada uno
15820225 400 μm cada uno
15830225 600 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15810225 Proveedor Endecotts™ N.º de proveedor 008SIW.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    139.41€ / paquete de 1
    Ahorro 1.59€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Estos tamices de malla de alambre tejido son los tamices de prueba más utilizados para todo tipo de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas.
  • El marco de precisión garantiza una anidabilidad constante
  • Apertura precisa
  • Filete natural para flujo libre de la muestra
  • Totalmente sellado, sin grietas por donde pueda perderse material.
  • La malla tensada uniformemente garantiza un análisis preciso
  • El borde seguro con gran radio lo hace cómodo de manejar.
  • El número de serie garantiza una trazabilidad completa
Especificaciones
Tamaño de poro 250 μm
Diámetro exterior (imperial) 8 in, 203 mm
Altura (métrico) 50 mm