Learn More
Fisherbrand™ Descapsulador manual de acero inoxidable para salas limpias
Código de producto. 15259968 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
13 mm
20 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15259968 32 mm cada uno
11845722 - cada uno
11520535 20 mm cada uno
11586034 13 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15259968
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Permite retirar fácilmente tapones de aluminio sin rotura
  • Acero inoxidable
  • Esterilizable para aplicaciones en salas limpias
  • Manual
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Dispositivo de retirada de tapones manual
Para utilizar con (equipo) Tapón de aluminio
Tamaño 32 mm