Learn More
UVP Transiluminador del modelo M-20V de acero inoxidable
Descripción
La gama de transiluminadores de sobremesa UVP se puede utilizar con cualquier sistema de adquisición de imágenes UVP. Utilizan tubos de 8 W y tienen un filtro especialmente fabricado que proporciona la emisión de luz más uniforme posible a través de una unidad basada en tubos. Las unidades tienen una parte superior de acero inoxidable que es fácil de limpiar y una tapa de bloqueo UV abisagrada para proteger al usuario. Las unidades de longitud de onda única tienen ajustes de intensidad alta, media y baja, lo que hace que las unidades sean adecuadas para la visualización y el corte de banda. Las unidades de longitud de onda doble y 3UV tienen un único ajuste de intensidad. Transiluminador de sobremesa de longitud de onda única y doble, dimensiones: 279 mm × 356 mm × 122 mm; transiluminador de sobremesa 3UV, dimensiones: 279 mm × 356 mm × 137 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Anchura (métrico) | 356 mm |
| Altura (métrico) | 122 mm |
| Fondo (métrico) | 279 mm |
| Tipo de producto | Transiluminador UV único |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de adquisición de imágenes UVP |
| Área de filtración (métrica) | 200 x 200 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tamaño del filtro (métrico) | 200 x 200 mm |
| Modelo | M-20V |
| Tensión | 230 V |
| Mostrar más |