Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas con cono Kel-F
Código de producto. 10516985
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
10 G
14 G
16 G
17 G
20 G
22 G
22s G
25 G
28 G
30 G
Estilo de punta de aguja:
2, 3 o 4
5 o AS
Personalizado
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tamaño de la unidad
10516985 10 G 5 o AS paquete de 6
11532445 16 G 2, 3 o 4 paquete de 6
11562445 20 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10004214 22 G 5 o AS paquete de 6
11532455 30 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10779375 28 G 2, 3 o 4 paquete de 6
11590072 14 G Personalizado paquete de 6
11502455 25 G 2, 3 o 4 paquete de 6
11513274 22s G 5 o AS paquete de 6
11542445 17 G 2, 3 o 4 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10516985 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 775201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    403.44€ / paquete de 6
    Ahorro 57.56€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes.
  • Disponibles en varios calibres
  • Se suministra en un paquete de 6
  • Estilo de punta personalizado
  • Esterilizable en autoclave
  • Esterilizable en gas
  • Para conos Kel-F
  • Longitud personalizada
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 10 G
Diámetro interior (métrico) 2,7 mm
Diámetro exterior (métrico) 3,4 mm
Tipo de producto Aguja con cono Kel-F Luer Lock
Longitud de la aguja (métrico) Entre 9,5 y 304 mm
Estilo de punta de aguja 5 o AS
Para utilizar con (equipo) Jeringas y conectores LT y TLL
Tipo de conexión Cónico estándar