Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas de acero inoxidable Luer Lock con cono de metal y punta 5 o AS
Código de producto. 11593254
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
11593254 18 G 6 PCS
1 options
Código de producto. 11593254 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 775109
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
  • Disponibles en varios calibres
  • Esterilizable en autoclave
  • Conos de metal fabricados de latón niquelado
  • Longitud personalizada
  • Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
  • Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
  • Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Calibre de aguja 18 G
Diámetro interior (métrico) 0,84 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,27 mm
Tipo de producto Aguja Luer Lock personalizada
Cantidad 6/paq.
Longitud de la aguja (métrico) Entre 9,52 y 304 mm
Estilo de punta de aguja 5 o AS
Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL
Tipo de conexión Cónico estándar