Learn More
Hamilton™ Aguja de acero inoxidable con cierre Luer Lock, longitud personalizada, punta estilo 2, 3 o 4
Código de producto. 10546623
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
10546623 14 G paquete de 6
11592435 10 G paquete de 6
10388249 15 G paquete de 6
11512445 12 G paquete de 6
10443305 13 G paquete de 6
11592335 16 G paquete de 6
10642203 22s G paquete de 6
11542345 23 G paquete de 6
11552345 24 G paquete de 6
11582345 27 G paquete de 6
11512355 26s G paquete de 6
11572345 26 G paquete de 6
10133882 28 G paquete de 6
15139246 28 G paquete de 6
10244502 33 G paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10546623 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 774905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    188.72€ / paquete de 6
    Ahorro 27.28€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
  • Disponibles en varios calibres
  • Esterilizable en autoclave
  • Conos de metal fabricados de latón niquelado
  • Longitud personalizada
  • Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
  • Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
  • Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Calibre de aguja 14 G
Diámetro interior (métrico) 1,16 mm
Diámetro exterior (métrico) 2,11 mm
Tipo de producto Aguja Luer Lock personalizada
Cantidad 6/paq.
Estilo de punta de aguja 2, 3 o 4
Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL
Tipo de conexión Cónico estándar