Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas de acero inoxidable Luer Lock con cono de metal y punta 5 o AS
Descripción
- Disponibles en varios calibres
- Esterilizable en autoclave
- Conos de metal fabricados de latón niquelado
- Longitud personalizada
- Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
- Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
- Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 11 G |
| Diámetro interior (métrico) | 2,39 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,05 mm |
| Tipo de producto | Aguja Luer Lock personalizada |
| Longitud de la aguja (métrico) | Entre 9,52 y 304 mm |
| Estilo de punta de aguja | 5 o AS |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL |
| Tipo de conexión | Cónico estándar |