Learn More
Sampling Systems™ Embudos de acero inoxidable para líquido
Código de producto. 15839601 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
50 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
310 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
15839601 310 mm cada uno
15849601 50 mm cada uno
15899591 120 mm cada uno
15809601 150 mm cada uno
15819601 200 mm cada uno
15829601 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15839601 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A244310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.20€
    57.40€ / paquete de 1
    Ahorro 0.80€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de acero inoxidable para líquidos son ideales para usar con muchos tipos diferentes de líquidos.
  • Fabricado en acero inoxidable resistente de grado 304.
  • Construcción sin grietas
  • Boquilla acanalada para facilitar el flujo del producto
  • Disponible en una amplia gama de diámetros superiores para adaptarse a sus neces
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 310 mm
Diámetro del tubo (métrico) 18 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Tipo de producto Embudo de llenado (líquido)