Learn More
Blanco™ Tapas de acero inoxidable Gastronorm con asa
Código de producto. 11320900
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/3
Longitud (métrico):
176 mm
265 mm
325 mm
354 mm
530 mm
Anchura (métrico):
162 mm
176 mm
265 mm
325 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11320900 GN 1/2 325 mm 265 mm cada uno
11993214 GN 1/6 176 mm 162 mm cada uno
11973826 GN 1/3 325 mm 176 mm cada uno
11933826 GN 2/3 354 mm 325 mm cada uno
11913826 GN 1/1 530 mm 325 mm cada uno
11963836 GN 1/4 265 mm 162 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11320900 Proveedor Blanco™ N.º de proveedor 550656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00€
    17.82€ / paquete de 1
    Ahorro 24.18€
    57% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Se adapta a la mayoría de los recipientes Gastronorm, desde 1/1 hasta 1/6. Las tapas de acero inoxidable con asa Blanco™ Gastronorm son tapas apilables aptas para el lavavajillas, fabricadas con acero inoxidable AISI 304 con asas de forma ergonómica
Gastronorm Las tapas de acero inoxidable se caracterizan por una estabilidad excepcional gracias al estampado del borde circunferencial. Estas tapas resistentes y dimensionalmente estables son fáciles de limpiar y ofrecen una higiene óptima gracias a su superficie suave y no porosa.
  • Acabado resistente a la corrosión y de primera clase con bordes sin rebaba
  • Resistente a la temperatura desde − °40 C a +280 °C
  • Acero inoxidable insípido e inodoro (AISI 304)
Especificaciones
Tipo de producto Tapa con asa
Material Acero inoxidable (304)
Certificaciones/conformidad Norma europea EN 631
Para utilizar con (equipo) Contenedores Gastronome
Longitud (métrico) 325 mm
Cantidad 1 unidad
Forma Rectángulo
Tamaño GN 1/2
Intervalo de temperatura (métrico) −40 °C a 280°C
Anchura (métrico) 265 mm