Learn More
Amsta Rostfritt Tapa de acero inoxidable para 608/609-75
Código de producto. 30284959
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30284959 Ninguno cada uno
1 options
Código de producto. 30284959 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5010400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.15€
    69.20€ / paquete de 1
    Ahorro 5.95€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Tapa de acero inoxidable de la más alta calidad para contenedor de transporte Amsta 608/609-75. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Tapa del contenedor
Capacidad (métrico) Ninguno
Color Plata
Material Acero inoxidable