Learn More
Amsta Rostfritt Tapa de acero inoxidable para 608/609-50
Código de producto. 30284892
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1.5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30284892 1.5 L cada uno
1 options
Código de producto. 30284892 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5010350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    59.20€ / paquete de 1
    Ahorro 5.10€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Tapa de acero inoxidable de la más alta calidad para contenedor de transporte Amsta 608/609-50. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Tapa del contenedor
Capacidad (métrico) 1.5 L
Color Plata
Material Acero inoxidable