Learn More
Amsta Rostfritt Tapa de acero inoxidable para 605/606-15, 606-20, 608/609-20
Código de producto. 30284922
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30284922 Ninguno cada uno
1 options
Código de producto. 30284922 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5010270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.55€
    40.10€ / paquete de 1
    Ahorro 3.45€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Tapa de acero inoxidable de la más alta calidad para 605/606-15. 606-20. Cubos Amsta 608/609-20. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Tapa del contenedor
Capacidad (métrico) Ninguno
Color Plata
Material Acero inoxidable