Learn More
Amsta Rostfritt Tapa de acero inoxidable para 603/636-8
Código de producto. 30285015
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285015 Ninguno cada uno
1 options
Código de producto. 30285015 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5010200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.95€
    27.60€ / paquete de 1
    Ahorro 4.35€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Tapa de acero inoxidable de la más alta calidad para botellas Amsta 603/636-8 y botellas para baño maría. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Tapa del contenedor
Capacidad (métrico) Ninguno
Color Plata
Material Acero inoxidable