Learn More
Amsta Rostfritt Tapa de acero inoxidable resistente a ácidos para 605/606-10, 605-12
Product Code. 30284970
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Ninguno
Unit Size:
cada uno
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
30284970 Ninguno cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30284970 Supplier Amsta Rostfritt Supplier No. 5110240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.23€
    44.30€ / paquete de 1
    Ahorro 6.93€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tapa de acero inoxidable de la más alta calidad, a prueba de ácidos. Para 605/606-10. 605-12 Cubos Amsta. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Specifications
Tipo de producto Tapa del contenedor
Capacidad (métrico) Ninguno
Color Silver
Material Acero inoxidable