Learn More
Amsta Rostfritt Tapa de acero inoxidable resistente a ácidos para 603/636-3
Código de producto. 30284965
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30284965 Ninguno cada uno
1 options
Código de producto. 30284965 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5110155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.94€
    26.70€ / paquete de 1
    Ahorro 4.24€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Tapa de acero inoxidable de la más alta calidad, a prueba de ácidos. Para botellas Amsta 603/636-3 y botellas para baño maría. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Especificaciones
Tipo de producto Tapa del contenedor
Capacidad (métrico) Ninguno
Color Plata
Material Acero inoxidable