Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas extraíbles de acero inoxidable de cilindro grande
Código de producto. 10146383
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
23 G
23s G
25s G
26 G
26s G
Estilo de punta de aguja:
2, 3 o 4
5 o AS
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
10146383 22 G 5 o AS paquete de 6
11542525 22s G 2, 3 o 4 6 PCS
10268047 23 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10402205 22 G 2, 3 o 4 paquete de 6
12316309 23s G 5 o AS paquete de 6
15937335 26 G 2, 3 o 4 cada uno
11550042 26 G 2, 3 o 4 6 PCS
10051173 26s G 2, 3 o 4 paquete de 6
12326459 25s G 2, 3 o 4 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10146383 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 773201
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se puede utilizar con jeringas extraíbles tipo (RN) de 250 L μy más grandes.
  • Disponibles en varios calibres
  • Se suministra en un paquete de 6
  • Estilo de punta y longitudes personalizadas
  • Esterilizable en autoclave
  • Para cilindros grandes
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (métrico) 0,41 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,72 mm
Tipo de producto Aguja personalizada extraíble
Cantidad 6/paq.
Estilo de punta de aguja 5 o AS
Para utilizar con (equipo) Jeringas extraíbles (250 μl y más grandes)