Learn More
De Buyer™ Cucharón de acero inoxidable con mango ergonómico
Código de producto. 11973674
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,13 L
0,67 L
1 L
1.46L
2,06 L
Longitud (métrico):
140 mm
340 mm
430 mm
540mm
635 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11973674 0,13 L 340 mm cada uno
11967435 2,06 L 635 mm cada uno
11957435 1.46L 540mm cada uno
11903684 0,67 L 140 mm cada uno
11947435 1 L 430 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11973674 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 3021.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.80€
    12.10€ / paquete de 1
    Ahorro 4.70€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agarre la forma del asa ergonómica de ángulo perfecto en el cucharón de acero inoxidable De Buyer™ con el asa ergonómica que permite insertar el pulgar.
  • Mango amplio y rígido de 2,5 mm
  • Gancho fijo en el extremo del mango
  • Capacidad en litros grabada en el mango
  • Apto para lavavajillas
Especificaciones
Tipo de producto Pala
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Para todos los recipientes, incluidas cazuelas hondas
Altura (métrico) 37 mm
Longitud (métrico) 340 mm
Cantidad Cada uno
Volumen (métrico) 0,13 L