Learn More
De Buyer™ Cucharón de acero inoxidable con mango ergonómico
Código de producto. 11947435
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,13 L
0,67 L
1 L
1.46L
2,06 L
Longitud (métrico):
140 mm
340 mm
430 mm
540mm
635 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11947435 1 L 430 mm cada uno
11967435 2,06 L 635 mm cada uno
11957435 1.46L 540mm cada uno
11973674 0,13 L 340 mm cada uno
11903684 0,67 L 140 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11947435 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 3021.16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.75€
    37.10€ / paquete de 1
    Ahorro 149.65€
    80% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Agarre la forma del asa ergonómica de ángulo perfecto en el cucharón de acero inoxidable De Buyer™ con el asa ergonómica que permite insertar el pulgar.
  • Mango amplio y rígido de 2,5 mm
  • Gancho fijo en el extremo del mango
  • Capacidad en litros grabada en el mango
  • Apto para lavavajillas
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 1 l
Altura (métrico) 53 mm
Longitud (métrico) 430 mm
Volumen (métrico) 1 L