Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10669852
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
3,5 L
5 l
6,5 L
8,5 L
15,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10669852 8,5 L cada uno
10666331 2,5 L cada uno
10606721 3,5 L cada uno
10135840 5 l cada uno
10258320 6,5 L cada uno
10653072 15,5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10669852 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8364
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Stainless pots suitable for induction. Lids are sold separately.
Nota:
La tapa no está incluida; se vende por separado.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 240mm
Altura (métrico) 192H
Capacidad (métrico) 8,5 L
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de producto Recipiente de laboratorio, 8,5 L