Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10666331
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
3,5 L
5 l
6,5 L
8,5 L
15,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10666331 2,5 L cada uno
10606721 3,5 L cada uno
10135840 5 l cada uno
10258320 6,5 L cada uno
10669852 8,5 L cada uno
10653072 15,5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10666331 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8360
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nota:
La tapa no está incluida; se vende por separado.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 160mm
Altura (métrico) 128H
Capacidad (métrico) 2,5 L
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de producto Recipiente de laboratorio, 2,5 L