Learn More
Bochem™ Carritos de laboratorio de acero inoxidable 1
Código de producto. 10084220
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10084220 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 10084220 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11411
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Specifications
Tipo de producto Carro de laboratorio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 900 x 600 x 940 mm (con rueda y mango)
Altura (métrico) 940 mm
Longitud (métrico) 900 mm
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 3
Anchura (métrico) 600 mm