Learn More
Bochem™ Cuenco de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10140501
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10140501 1 l cada uno
1 options
Código de producto. 10140501 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8590
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable 18/10. Los cuencos de laboratorio de acero inoxidable BOCHEM™ tienen un fondo plano y un borde ribeteado.
  • Acero inoxidable 18/10
  • Forma plana
  • Borde ribeteado
  • Fondo plano
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 1 l
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Recipiente de laboratorio
Altura (métrico) 75 mm
Diámetro (métrico) 165 mm