Learn More
Bochem™ Cuenco de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10779155
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10779155 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 10779155 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8607
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Los cuencos de acero inoxidable de forma cónica y de alta calidad Bochem™ son ideales para su uso como recipientes de mezcla o para uso general en laboratorio.
  • Perfil alto
  • Acero inoxidable 18/10
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica
  • Fácil de limpiar
  • Para una amplia gama de usos.
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Capacidad (métrico) 5 L
Altura (métrico) 130 mm
Diámetro (métrico) 265 mm
Forma Alto, redondo