Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio de acero inoxidable, con rosca DIN 168-1, GL 45
Código de producto. 12696167 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12696167 1500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12696167 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 299016006
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
La botella de laboratorio de acero inoxidable, con rosca DIN 168-1, GL 45 es ideal para almacenamiento donde el vidrio no es adecuado. Fabricada en acero inoxidable AISI 316L resistente a la corrosión, con acabado interior liso, labio de vertido incorporado y compatibilidad total con tapas GL 45.
  • Fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión AISI Tipo 316L (1.4404) con juntas soldadas higiénicamente
  • Acabado interior liso correspondiente a IIIc (DIN 17441) con bordes interiores redondeados para facilitar la limpieza
  • El revestimiento exterior de larga duración es de acero inoxidable pulido y cepillado
  • Rosca GL 45 con borde de vertido incorporado para un vertido limpio y controlado
  • Totalmente compatible con todas las cápsulas GL 45; tapa de acero inoxidable con disco de sellado de PTFE disponible por separado
  • Sistema estandarizado de rosca GL y tapa a juego para un sellado especialmente hermético
  • Ideal para aplicaciones de almacenamiento donde el vidrio no es adecuado debido al riesgo de rotura o incompatibilidad química
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 ml
Color Plata
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, transporte y manipulación segura de materiales peligrosos, peligrosos y valiosos; almacenamiento y transporte de materiales sensibles a la luz
Material Acero inoxidable (316 l)
Closure Included No
Capacidad (imperial) 51 oz.
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco de almacenamiento