Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de acero inoxidable con boquilla
Código de producto. 12747856 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
350 ml
550 ml
700 ml
1000 ml
1250 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 PCS
5 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Packungsgröße
12747856 550 ml cada uno
11756567 200 ml 1 PCS
12737856 350 ml cada uno
11766617 550 ml 5 PCS
11419569 700 ml cada uno
11429569 1000 ml cada uno
11439569 1250 ml cada uno
11449569 2000 ml cada uno
11459569 2500 ml cada uno
11469569 5000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12747856 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 203
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este resistente vaso de precipitados de acero inoxidable no se astilla ni se ralla y es adecuado para aplicaciones de laboratorio.
  • Vaso de precipitados de laboratorio de acero inoxidable duradero
  • Vasos de precipitados de acero inoxidable con especificación 304 
  • No se astillan ni rallan
  • Aptos para aplicaciones de laboratorio 
  • Todas las superficies son no reactivas 
  • Ofrecen una absorción de cero
Specifications
Diámetro exterior (métrico) 77 mm
Capacidad (métrico) 550 ml
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 124 mm
Incluye Boquilla
Tipo Vaso de precipitados