Learn More
OHAUS™ Marco de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 15792369 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
1219 × 305 × 1829 mm (Al × L ×An)
1219 × 457 × 1219 mm (Al × L ×An)
1905 × 551 × 1829 mm (Al × L ×An)
610 × 457 × 1219 mm (Al × L ×An)
610 × 457 × 610 mm (Al × L ×An)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15792369 1219 × 457 × 1219 mm (Al × L ×An) cada uno
15772369 610 × 457 × 610 mm (Al × L ×An) cada uno
15782369 610 × 457 × 1219 mm (Al × L ×An) cada uno
15702379 1219 × 305 × 1829 mm (Al × L ×An) cada uno
15722379 1905 × 551 × 1829 mm (Al × L ×An) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15792369 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30392325
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El marco de laboratorio de acero inoxidable OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
  • Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
  • Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
  • Los conectores fiables aseguran varillas y abrazaderas para satisfacer sus necesidades y cinco soportes exclusivos en una variedad de tamaños y materiales que se adaptan a diferentes varillas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de marco de laboratorio
Material Acero inoxidable
Descripción Abrazadera, marco de laboratorio, acero, CLR-FRAMESSL
Altura (métrico) 1.219,000 mm
Altura (imperial) 48,00 in
Longitud (imperial) 18,00 in
Longitud (métrico) 457,00 mm
Tamaño 1219 × 457 × 1219 mm (Al × L ×An)
Anchura (imperial) 48,00 in
Anchura (métrico) 1.219,00 mm