Learn More
Welch Ilmvac™ Adaptador de reducción KF de acero inoxidable
Código de producto. 10657852 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
DN 25/16
DN 40/16
DN 40/25
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10657852 DN 25/16 cada uno
10591593 DN 40/25 cada uno
10132812 DN 40/16 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10657852 Proveedor Welch Ilmvac™ N.º de proveedor 701401
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Diseñadas para su uso con bombas de paletas giratorias Welch Ilmvac™.
  • Adaptador de reducción de acero inoxidable KF, DN16/25
  • Conecte KF 25 para entrada o escape con CRVpro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Tamaño DN 25/16
Tipo Adaptador reductor KF