Learn More
Welch Ilmvac™ Adaptador de reducción KF de acero inoxidable
Código de producto. 10591593 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
DN 25/16
DN 40/16
DN 40/25
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10591593 DN 40/25 cada uno
10657852 DN 25/16 cada uno
10132812 DN 40/16 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10591593 Proveedor Welch Ilmvac™ N.º de proveedor 701405
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Diseñadas para su uso con bombas de paletas giratorias Welch Ilmvac™.
  • Adaptador de reducción KF de acero inoxidable
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Conecte la trampa de frío para bombas de vacío Welch de entrada o escape
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Tamaño DN 40/25
Tipo Adaptador reductor KF