Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Longitud global (métrico) | 5,2 cm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | DN 16 |
| Tipo de producto | Brida KF con tubo largo |