Descripción
- GMP Diseño: Sin grietas, pulido espejo, soldaduras completas
- Incluye un labio de vertido para facilitar el vaciado
- Marcas de graduación para comodidad visual
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,5 L |
| Material | Acero inoxidable (316 L) |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Modelo | Con asa |