Learn More
Biochem™ Bandejas para instrumentos de acero inoxidable
Código de producto. 10579232
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
230 x 133 x 50 mm
315 x 215 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10579232 315 x 215 x 60 mm cada uno
10106750 230 x 133 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10579232 Proveedor Biochem™ N.º de proveedor 8476
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Bochem™ Las bandejas para instrumentos de acero inoxidable son apilables.
  • Incluye tapa con mango interno
  • Apilable
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 315 x 215 x 60 mm
Altura (métrico) 60 mm
Longitud (métrico) 315 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Bandeja de instrumentos
Anchura (métrico) 215 mm
Incluye Tapa
Forma Rectangulares