Learn More
Bandelin Electronic™ Cestillos con insertos de acero inoxidable para baño ultrasónico
Código de producto. 10049290
Change view
Click to view available options
Modelo:
K3
Para utilizar con (equipo):
Baño ultrasónico NRK 102 CH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Para utilizar con (equipo) unitSize
10049290 K3 Baño ultrasónico NRK 102 CH cada uno
1 options
Código de producto. 10049290 Proveedor Bandelin Electronic™ N.º de proveedor 3025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilitates ultrasonic applications and simultaneously protects oscillating tank and parts to be cleaned. Bandelin Electronic™ Sonorex™ Insert Baskets for Ultrasonic Baths are manufactured from stainless steel.
Facilitates ultrasonic applications and simultaneously protects oscillating tank and parts to be cleaned. Bandelin Electronic™ Sonorex™ Insert Baskets for Ultrasonic Baths are manufactured from stainless steel.
  • Available for a wide range of tank capacities
  • Available in a range of mesh sizes
  • Excellent for the cleaning of technical glassware, analysis sieves, medical instruments, metal parts, electronic components, degassing, emulsifying and sample preparation
Especificaciones
Tipo Cestillo con inserto
Para utilizar con (equipo) Baño ultrasónico NRK 102 CH
Altura (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 113 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 L x 113 An x 40 mm Al
Modelo K3