Learn More
Heidolph™ Impulsores de acero inoxidable
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mmH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para aplicaciones que requieren una velocidad media
- Para tareas de mezcla con viscosidad baja o media de hasta < 500 mPa s
- Ideal para gasear líquidos
- Este impulsor crea un flujo radial
- Fabricado en acero inoxidable (AISI 316L), diámetro de turbina 50 mm, longitud 400 mm, Ø eje impulsor 8 mm, velocidad máxima 2,000 rpm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 2 in |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Longitud (imperial) | 15,7 in |
| Longitud (métrico) | 400 mmH |
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Velocidad | 2000 rpm |
| Tipo | Propulsor de flujo radial |
| Grado de viscosidad | <500 mPas |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction