Descripción
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404), electropulido
- Esterilizable
- Fácil limpieza
- Cilindro colector de 38 mm Ø
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de Hielo |
| Material | Acero inoxidable (AISI 316L (1.4404)) |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 1.69 oz. |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para muestreo de congelado |
| Longitud (métrico) | 550 mm |