Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de Hielo de Acero Inoxidable
Código de producto. 10388862 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
550 mm
1050 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10388862 300 mm cada uno
10585613 550 mm cada uno
10444632 1050 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10388862 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53390300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00€
    575.89€ / paquete de 1
    Ahorro 21.11€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestreador desarrollado para el muestreo de materiales congelados, muy viscosos y pastosos, como helados y sustancias similares. El cortador con forma de taladro se enrosca en los productos congelados de forma independiente cuando gira. El cilindro de recogida se puede separar fácilmente a través de una conexión de bayoneta.
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404), electropulido
  • Esterilizable
  • Fácil limpieza
  • Cilindro colector de 38 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de Hielo
Material Acero inoxidable (AISI 316L (1.4404))
Capacidad (métrico) 50 mL
Para utilizar con (aplicación) Para muestreo de congelado
Longitud (métrico) 300 mm