Learn More
Buerkle™ Perforador de hielo de acero inoxidable
Código de producto. 16585200 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la parte superior exterior (métrico):
10 mm
21 mm
54 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la parte superior exterior (métrico) Tamaño de la unidad
16585200 10 mm cada uno
11866393 21 mm cada uno
10300020 54 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16585200 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53230190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    141.05€ / paquete de 1
    Ahorro 20.95€
    12% Descuento
En stock
El perforador de hielo de acero inoxidable es un muestreador para productos congelados y sustancias semisólidas en la industria alimentaria.
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Esterilizable
  • Profundidad de perforación de 20 cm
  • La corona afilada de la barrenadora hueca muy robusta corta rápidamente la muestra
  • Se puede cortar una muestra cilíndrica (muestra transversal) de hasta 20 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Perforador de Hielo
Material Acero inoxidable (AISI 316L (1.4404))
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción D.I. 8 mm
Certificaciones/conformidad Certificado de Material
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de hielo
Para utilizar con (equipo) Taladradora
Diámetro del núcleo (imperial) 0.31 in.
Diámetro exterior (imperial) 0.39 in.
Diámetro de la parte superior exterior (imperial) 1,97 in
Diámetro del núcleo (métrico) 8 mm
Diámetro exterior (métrico) 10 mm
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) 10 mm
Fondo (imperial) 3.94 in.
Fondo (métrico) 100 mm
Longitud (imperial) 5.12 in.
Longitud (métrico) 100 mm