Learn More
HUBER Mangueras aisladas Huber de acero inoxidable
Descripción
- metálica
- Temp. mín.: - 100 °C
- Temp. máx.: 350°C
- Conexión: M16 × 1
- Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicio
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 44 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud global (métrico) | 100 cm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -100 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 350 °C |
| Tipo de producto | Manguera aislada |