Learn More
HUBER Mangueras de acero inoxidable
Código de producto. 10292295
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
100 cm
150 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
10292295 100 cm cada uno
10507574 150 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10292295 Proveedor HUBER N.º de proveedor 9608
Manguera metálica aislada
    >
  • metálica
  • Temperatura mín.: de -50 °C
  • Temp. máx.: de 200 °C
  • >
  • Conexión: M16 x 1
  • Anchura nominal: 12mm
  • Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Diámetro exterior (imperial) 33 mm
Longitud global (métrico) 100 cm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C