Learn More
Hamilton™ Columna de intercambio catiónico de acero inoxidable HC-75 (Pb2+)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 7,8 mm |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (400 psi) |
| Tamaño de partículas | 9 μm |
| Tamaño de poro | Tipo de gel |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo USP | L34 |
| Fase estacionaria | HC-75 (Pb2+) |
| Material de embalaje | PSDVB/ácido sulfónico |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |