Learn More
Hamilton™ HC-75 (H+) de acero inoxidable
Código de producto. 10074722
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
10074722 cada uno
1 options
Código de producto. 10074722 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79476
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Especificaciones
Capacidad de columna 12 mEq/columna
Tamaño de partículas 9 μm
Fase estacionaria HC-75 (H+)
Diámetro interior (métrico) 4,1 mm
Diámetro (métrico) 4,1 mm